Få mere at vide
Hirschmann™ Polypropylen trådadapter
Artikelnummer. 10408372
Trådstørrelse:
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
38/430 mm
40 mm
A 32 til A 38
A 32 til A 45
A 45 til S 40
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10408372
Brand: Hirschmann™ 9313525
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen (PP) Gevindadapter til tilpasning på de mest almindelige flasker.
  • Til tilpasning på de mest almindelige flasker
Tekniske data
Produkttype Adapter
Materiale Polypropylen
Til brug med (udstyr) ceramus™ og opus™
Trådstørrelse 38 mm
Diameter (metrisk) hals 45 mm