Få mere at vide
Hirschmann™ Polypropylen trådadapter
Trådstørrelse:
25 mm
28 mm
32 mm
38 mm
38/430 mm
40 mm
A 32 til A 38
A 32 til A 45
A 45 til S 40
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Til tilpasning på de mest almindelige flasker
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Adapter |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | ceramus™ klassisk og EM-dispenser |
| Mængde | 1 stk. |
| Trådstørrelse | 40 mm |
| Diameter (metrisk) hals | 32 mm |