Få mere at vide
KleenGuard™ KleenGuard™ A71 Chemical Spray Protection Overalls
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Godkendt som udstyr til komplekst design (kategori 3) - giver beskyttelse til niveauerne specificeret for Type 3, 4 og 5 af CEN
- Meget synlig gul farve - for forbedret arbejdssikkerhed
- Ideel til arbejde med farlige kemikalier - beskytter mod væske-, aerosol- og tørkemikaliersprøjt, spray og støv i industrielle lavtryksrengørings- og vedligeholdelsesområder
- Beskyttelsesbeklædning til engangsbrug for at forbedre sikkerheden og komforten i højrisikoområder - skab en spray- og væsketæt barriere mod skadelige kemiske sprøjt, væsker eller støvpartikler
- Velegnet til brug som beskyttelse mod smitsomme stoffer og biofarer
- Velegnet til brug som beskyttelse mod faste partikler og partikelformig radioaktiv forurening
- Behandlet til at være antistatisk
- EN 1073-2 godkendt til beskyttelse mod radioaktivt støv
- Antistatisk EN 1149-1 til kritiske områder
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Overtræksdragter til generelle formål |
| Størrelse | X-Large |
| Materiale | Spunbond polypropylen |
| Farve | Gul |
| Engangs | Genanvendelig |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Hætte type | Elastik |
| Vis mere |