Få mere at vide
KleenGuard™ A71 Kemisk Spraybeskyttelsesoverdragt
Artikelnummer. 12631396
Skift visning
Størrelse:
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Pakningsstørrelse
12631396 Større Pakke med 10
12621396 Medium Pakke med 10
12651396 2X-stor Pakke med 10
12641396 X-Large Pakke med 10
12661396 3X-Large Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12631396 Leverandør KleenGuard™ Leverandørnr. 96770
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2656.50 DKK
    1528.17 DKK / Pakke med 10
    Spare 1128.33 DKK
    42% Slukket
Forventet forsendelse: 21-01-2027
Overalls skaber en spraytæt og væsketæt barriere mod skadelige stoffer, når der arbejdes med farlige kemikalier.
  • Godkendt som udstyr til komplekst design (kategori 3) - giver beskyttelse til niveauerne specificeret for Type 3, 4 og 5 af CEN
  • Meget synlig gul farve - for forbedret arbejdssikkerhed
  • Ideel til arbejde med farlige kemikalier - beskytter mod væske-, aerosol- og tørkemikaliersprøjt, spray og støv i industrielle lavtryksrengørings- og vedligeholdelsesområder
  • Beskyttelsesbeklædning til engangsbrug for at forbedre sikkerheden og komforten i højrisikoområder - skab en spray- og væsketæt barriere mod skadelige kemiske sprøjt, væsker eller støvpartikler
  • Velegnet til brug som beskyttelse mod smitsomme stoffer og biofarer
  • Velegnet til brug som beskyttelse mod faste partikler og partikelformig radioaktiv forurening
  • Behandlet til at være antistatisk
  • EN 1073-2 godkendt til beskyttelse mod radioaktivt støv
  • Antistatisk EN 1149-1 til kritiske områder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Generelle overalls
Størrelse Større
Materiale Spunbond polypropylen
Farve Gul
Engangs Genanvendelig
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type Elastik
Lukketype Lynlås
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Beskyttelsesklasse Type 3, 4 og 5
Modstand Perforering, Flamme, Afslidning, Tårer, Partikel, Væske
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen
Til brug med (applikation) Farlige kemikalier
Stil Fuld krop