Beskrivelse
- Dyb brønd (1,2 ml)
- Høj klarhed
- Forsteriliseret
Ordreinfo
dimBund
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeret | Ja |
| Array | 8 x 12 |
| Produkttype | 96 Dybbrøndsplade |
| Materiale | Polypropylen |
| Antal Wells | 96 |
| Sterilitet | Steril |
| Samlet volumen (metrisk) Well | 1.2 mL |
| Well Shape | Rund bund (U-brønd) |
| Dnase Free | Ja |
| Til brug med (applikation) | Til screening med høj kapacitet, prøveindsamling, forbindelsesopbevaring, forbindelsesbiblioteker og kombinatoriske kemiapplikationer |
| Vis mere |