Få mere at vide
Kappes Systeme™ Polypropylene 4085 Model Divisible Bin
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Storage Bin |
| Materiale | Polypropylene |
| Farve | Blå |
| Form | Rectangular |
| Monteringstype | Stackable |
| Til brug med (applikation) | Storage |
| Serie | 4085 |
| Mængde | 1/Pk. |
| Dimensioner (L x B x H) | 400 x 113 x 85 mm |
| Længde (metrisk) | 400 mm |
| Vis mere |