Få mere at vide
BRAND™ Urine Beaker, PP, with Screw Cap PE, CE-IVD
Artikelnummer. 10583872 Shop alle Brand produkter
Skift visning
Lukningsfarve:
Grøn
Gul
Sterilitet:
Ikke-steril
Steril
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 240
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Lukningsfarve Sterilitet Pakningsstørrelse
10583872 Gul Steril Pakke med 240
10218361 Grøn Ikke-steril Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10583872 Leverandør BRAND™ Leverandørnr. 758910
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28037
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Manufactured from polypropylene with polyethylene cap. BRAND™ Urine Beakers with Scew Caps are made specifically for hygienic urine collection and containment. Sterile or non-sterile versions available. CE-marked according to guideline EU IVDR 2017/746.
  • PP, skruelåg PE.
  • Til hygiejnisk urinprøvehåndtering.
  • CE mærket i henhold til retningslinje EU IVDR 2017/746
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Urinbæger
Lukningsfarve Gul
Lukketype Skruelåg
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Sterilitet Steril
Lukningsmateriale Polyethylen
Farve Klarhed
Til brug med (applikation) Hygiejnisk håndtering af urinprøver
Højde (metrisk) 75 mm
nr. pr. pakke 240/Pk.
Volumen (metrisk) 100 mL