Få mere at vide
Fisherbrand™ Slide Mailer i polypropylen med 2 pladser
Artikelnummer. 11755088 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Slidekapacitet:
2
Pakningsstørrelse:
Pakke med 25
Artikelnummer. Slidekapacitet Pakningsstørrelse
11755088 2 Pakke med 25
1 options
Artikelnummer. 11755088
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    96.10 DKK
    71.21 DKK / Pakke med 25
    Spare 24.89 DKK
    25% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar eller send to standard-dias med tillid. Polypropylen 2-Place Slide Mailer har side-by-side slidser i en robust polypropylen-skal. Store, let at sikre trykknapper giver sikker opbevaring. Engangs.
  • Beskyttere holder to standardglas: 1 x 3 tommer eller 25 x 75 mm
  • Store, lette snaplåg sikrer, at objektglassene forbliver sikkert i posten
  • Slides ligger fladt i separate kanaler for at undgå glidekontakt eller forskydning
  • 25 engangsforsendelser pr. pakke
Tekniske data
Type Slide Mailer
Slidekapacitet 2
Farve Neutral
Enheden holder Dias
Til brug med (udstyr) Standard mikroskopobjektglas
Højde (engelsk) 0,2 tommer
Højde (metrisk) 5 mm
Længde (engelsk) 3,7 tommer
Længde (metrisk) 93 mm
Materiale Polypropylen
Bredde (engelsk) 2,7 tommer
Bredde (metrisk) 68 mm