Få mere at vide
Fisherbrand™ Pasteur-plast pipetter
Artikelnummer. 11577722 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Pakningsstørrelse
11577722 1 mL Pakke med 500
1 options
Artikelnummer. 11577722
Forventet forsendelse: 24-11-2026
Brug disse pipetter til enkel og sikker væskehåndtering. Fisherbrand™ Pasteur-plast pipetter er inerte over for biologiske væsker og de fleste syrer. Den lave affinitet af overfladen reducerer tabet af celler og værdifulde proteiner gennem binding.
Krydskontaminering og overførsel kan simpelthen ikke forekomme, så kedelige oprydninger er unødvendige. Derudover er der ingen fare for glasbrud med deraf følgende fare for udslip af smitsomt materiale.
  • Ny blød, elastisk pære
  • Ubrydelig– dermed reduceret risiko for glasskader
  • Gratfri åbning til pæn, ren og præcis dispensering
  • Prægede, eksterne gradueringer
  • BSE-fri kan bruges til fødevarer
Tekniske data
Materiale Polypropylen
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (applikation) Fødevareanalyse
Inkluderer Kapillær aspirationsspids
Mængde 500 pakke
Volumen (metrisk) 1 mL
Længde (metrisk) 150 mm
Type Pasteur Pipet