Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen 0,1 ml mikroindsats til hætteglas med bred åbning
Shop alle Fisherbrand Traceable produkterTekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Micro Indsats med påsat fjeder |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Volumen (metrisk) | 0.3 mL |
| Til brug med (applikation) | Mikroprøveudtagning |
| Inkluderer | Mikroindsats, fastgjort fjeder |
| Volumen (metrisk) rest | <4μ L |
| Grundstil | Konisk bund |
| Mængde | 10 x 100 |
| Vis mere |