Få mere at vide
Fisherbrand™ Polypropylen 0,1 ml mikroindsats til hætteglas med bred åbning
Artikelnummer. 13445489 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Inkluderer:
Kun mikroindsats
Mikroindsats, fastgjort fjeder
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
13445489 Kun mikroindsats Pakke med 1000
13455499 Mikroindsats, fastgjort fjeder Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13445489
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med hætteglas med kort gevind
  • 0,1 ml PP mikroindsats
  • 29 x 6 mm
  • Klar
  • 10 mm top
  • Med påfyldningslinjer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Oversigt Mikro indsats
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 6 mm
Materiale Polypropylen
Volumen (metrisk) 0.3 mL
Til brug med (applikation) Mikroprøveudtagning
Inkluderer Kun mikroindsats
Volumen (metrisk) rest <4μ L
Grundstil Konisk bund
Mængde 10 x 100
Højde (metrisk) 29 mm