Få mere at vide
Chemsplash Polyprop støvdragt heldragt, lynlås foran hvid
Størrelse:
Lille
Medium
Beskrivelse
Støvdragt i polypropylen
- 30GSM non-woven polypropylen
- Lynlås foran
- Elastik i håndled/ankel
- Hætte
- Velegnet til hygiejneregler / fødevareforarbejdning
- Rene områder / Bortskaffelsesoperationer
- PFAS fri
Beskrivelse: Polypropylen Dust Suit Coverall er lavet af et 30GSM non-woven materiale og har en fuld lynlås foran, elastisk håndled og ankel for en sikker pasform og en hætte. Individuelt pakket til hygiejneformål, det er velegnet til hygiejneregler, fødevareforarbejdning, rene områder og bortskaffelsesoperationer.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | Lille |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Vis mere |