Få mere at vide
Chemsplash Polyprop støvdragt heldragt, lynlås foran
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-200105876
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Artikelnummer. 30058395
Brand: Chemsplash 2523.300.004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen Dust Suit Coverall er lavet af et 30gsm non-woven materiale og kommer med fuld lynlås foran, elastisk håndled og ankel for at sikre pasformen og har en hætte.
Støvdragt i polypropylen
  • 30GSM non-woven polypropylen
  • Lynlås foran
  • Elastik i håndled/ankel
  • Hætte
  • Velegnet til hygiejneregler / fødevareforarbejdning
  • Rene områder / Bortskaffelsesoperationer
  • PFAS fri
Beskrivelse: Polypropylen Dust Suit Coverall er lavet af et 30GSM non-woven materiale og har en fuld lynlås foran, elastisk håndled og ankel for en sikker pasform og en hætte. Individuelt pakket til hygiejneformål, det er velegnet til hygiejneregler, fødevareforarbejdning, rene områder og bortskaffelsesoperationer.
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Slips
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Partikel
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen