Få mere at vide
Chemsplash Polyprop støvdragt heldragt, lynlås foran
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30058395
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
30058395 Lille
30058399 Medium
30058342 Større
30058213 X-Large
30058303 2X-stor
30058417 3X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 30058395 Leverandør Chemsplash Leverandørnr. 2523.300.004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    847.00 DKK
    761.63 DKK / Pakke med 50
    Spare 85.37 DKK
    10% Slukket
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Polypropylen Dust Suit Coverall er lavet af et 30gsm non-woven materiale og kommer med fuld lynlås foran, elastisk håndled og ankel for at sikre pasformen og har en hætte.
Støvdragt i polypropylen
  • 30GSM non-woven polypropylen
  • Lynlås foran
  • Elastik i håndled/ankel
  • Hætte
  • Velegnet til hygiejneregler / fødevareforarbejdning
  • Rene områder / Bortskaffelsesoperationer
  • PFAS fri
Beskrivelse: Polypropylen Dust Suit Coverall er lavet af et 30GSM non-woven materiale og har en fuld lynlås foran, elastisk håndled og ankel for en sikker pasform og en hætte. Individuelt pakket til hygiejneformål, det er velegnet til hygiejneregler, fødevareforarbejdning, rene områder og bortskaffelsesoperationer.
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Lille
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Blå
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Hætte type 3 paneler
Lukketype Slips
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Modstand Partikel
Latex fri Ja
Antal lommer Ingen