Få mere at vide
Multiroir™ Opbevaringsbokse af polypropylen
Stil:
2 skuffer
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Gennemsigtig polypropylen
- Dobbelt skuffe: 370 x 260 x 175 mm
- Enkeltskuffe: 370 x 260 x 79 mm
- Dobbelt skuffe til møbler med hjul: 410 x 320 x 680 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Sort |
| Materiale | Polypropylen |
| Form | Rektangulær |
| Produkttype | Opbevaringsboks |
| Mængde | 1 hver |
| Stil | 2 skuffer |
| Dimensioner (L x B x H) | 380 x 300 x 670 mm |
| Længde (metrisk) | 380 mm |
| Bredde (metrisk) | 300 mm |
| Højde (metrisk) | 670 mm |
| Vis mere |