Få mere at vide
Hamilton™ Polyplast Temp DIN elektrode
Længde (metrisk):
120 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Tekniske data
Tekniske data
| Nøjagtighed (mV) | 0± 20mV |
| Nøjagtighed (temperatur) | 0 °C til 60 °C |
| Diameter (metrisk) | 12 mm |
| Elektriske krav | 0± 20 mV, 57 til 59 mV |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| pH-område | 0 til 14 |
| Temperaturområde (metrisk). | 0 °C til 60 °C |
| Certificeringer/compliance | Ja, med målte værdier i Buffer pH 4,01 og pH 7,00 |