Få mere at vide
Polyfosforsyre, TRC
Artikelnummer. 30413765
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30413765 5 g
1 options
Artikelnummer. 30413765 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP6894705G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyphosphoric Acid
CAS 8017-16-1
Mængde 5 g
Molekylær formel H n+2 P n O 3n+1
Synonym Super Phos 105, Condensed Phosphoric Acids, PPA
SMIL COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C