Få mere at vide
Polyfosforsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyphosphoric Acid |
| CAS | 8017-16-1 |
| Mængde | 25 g |
| Molekylær formel | H n+2 P n O 3n+1 |
| Synonym | Super Phos 105, Condensed Phosphoric Acids, PPA |
| SMIL | COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C |