Få mere at vide
Polyfosforsyre, TRC
Artikelnummer. 30418802
Skift visning
Mængde:
50 g
Artikelnummer. Mængde
30418802 50 g
1 options
Artikelnummer. 30418802 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP68947050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyphosphoric Acid
CAS 8017-16-1
Mængde 50 g
Molekylær formel H n+2 P n O 3n+1
Synonym Super Phos 105, Condensed Phosphoric Acids, PPA
SMIL COC(=O)C1=C(O)c2ccccc2S(=O)(=O)N1C