Få mere at vide
Polyphosphoric Acid, Reagent grade, 115% H3PO4 basis, Honeywell™
Shop alle Solstice Research Chemicals produkterDescription
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Polyphosphoric Acid |
| Farve | Colorless |
| Kogepunkt | 300°C |
| Tæthed | 2.06g/mL at 25°C |
| Emballage | Poly Bottle |
| Mængde | 25 g |
| Lineær formel | Hn+2PnO3n+1 |
| Fysisk form | Liquid |
| FN nummer | UN3264 |
| Procent renhed | 115% (H3PO4 basis) |
| Show More |