Få mere at vide
Polyphosphoric Acid, Reagent grade, 115% H3PO4 basis, Honeywell™
Artikelnummer. 15621830 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
1 kg
Emballage:
Poly Bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15621830 1 kg Poly Bottle 1kg
15631830 25 g Poly Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15621830 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 2082131KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Reagent Grade, 115% H3PO4 basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8017-16-1
Molekylær formel (HO3P)n
MDL nummer MFCD00084480
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn Polyphosphoric acid
SMIL [H]OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyphosphoric Acid
Farve Colorless
Kogepunkt 300°C
Tæthed 2.06g/mL at 25°C
Emballage Poly Bottle
Mængde 1 kg
Lineær formel Hn+2PnO3n+1
Fysisk form Liquid
FN nummer UN3264
Procent renhed 115% (H3PO4 basis)
Grad Reagent