Få mere at vide
Polyphosphorsyre, ren,> 84 % fosfat (som P 2 O 5 ), Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic drum
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyphosphoric acid |
| Kogepunkt | 550.0°C |
| Tæthed | 2.0500g/mL |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 2.05 |
| Mængde | 2.5 kg |
| Fysisk form | Viskøs væske |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: may decompose. Other solubilities: insoluble in hydrocarbons and halogenated hydrocar, soluble in alcohols |
| Procent renhed | ≥82% (as P2O5) (Alkalimetry) |
| Grad | Ren |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Polyphosphoric acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H290-Kan ætse metaller.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.