Få mere at vide
Polyfosforsyre, ren, ca. 84% fosfat (som P2O5)
Artikelnummer. 10542411 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10542411 1 kg Plastflaske 1kg
10481431 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11924101 10 kg Plastiktromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10542411 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 196950010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    815.00 DKK
    753.74 DKK / 1kg
    Spare 61.26 DKK
    7% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 8017-16-1 | (HO3P)n
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8017-16-1
Molekylær formel (HO3P)n
MDL nummer MFCD00084480
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn Polyphosphorsyre
SMIL [H]OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyphosphoric acid
Kogepunkt 550,0 °C
Tæthed 2.0500g/mL
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 2.05
Mængde 1 kg
Fysisk form Viskøs væske
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: kan nedbrydes. Andre opløseligheder: uopløselige i kulbrinter og halogenerede hydrokarboner, opløselige i alkoholer
Procent renhed ≥82% (som P2O5) (alkalimetri)
Grad Ren
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyphosphoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.