Få mere at vide
Polyfosforsyre, ca. 84% (som fosforpentoxid)
Artikelnummer. 11383706
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11383706 500 mL 500ml
11373706 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383706 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L14856.AP
 Begrænset vare
På lager
CAS: 8017-16-1 | (HO3P)n
Polyphosphorsyre bruges som et dehydreringsmiddel, ringslutningsmiddel, acyleringsmiddel, analytisk reagens og som ringlukkende reagens. Det bruges til fremstilling af fosfatestere, sure fosfater og lægemidler. Det er involveret i metalbehandling og som et asfalt- og bitumenadditiv. Desuden anvendes det til bestemmelse af tryptophan og anvendes som et reagens til alkylerings- og acyleringsreaktioner af aromatiske og alkeniske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Polyphosphorsyre anvendes som dehydreringsmiddel, ringslutningsmiddel, acyleringsmiddel, analytisk reagens og som ringlukkende reagens. Det bruges til fremstilling af fosfatestere, sure fosfater og lægemidler. Det er involveret i metalbehandling og som et asfalt- og bitumenadditiv. Desuden anvendes det til bestemmelse af tryptophan og anvendes som et reagens til alkylerings- og acyleringsreaktioner af aromatiske og alkeniske forbindelser.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med baser. Det reagerer voldsomt med vand for at generere varme og fosforsyre.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 8017-16-1
Molekylær formel (HO3P)n
MDL nummer MFCD00084480
InChI nøgle NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn Polyphosphorsyre
SMIL [H]OP(O)(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyphosphoric acid
Tæthed 2.1
Lugt Lugtfri
Følsomhed Hygroskopisk
Assay Procent Noter (som phosphorpentoxid)
Mængde 500 mL
FN nummer UN3264
Merck Index 14,7580
Opløselighedsinformation Blandet med vand.
Procent renhed ∼84%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polyphosphoric acid
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Superphosphoric acid