Få mere at vide
Polyfosforsyre, ca. 84% (som fosforpentoxid)
Beskrivelse
Polyphosphorsyre bruges som et dehydreringsmiddel, ringslutningsmiddel, acyleringsmiddel, analytisk reagens og som ringlukkende reagens. Det bruges til fremstilling af fosfatestere, sure fosfater og lægemidler. Det er involveret i metalbehandling og som et asfalt- og bitumenadditiv. Desuden anvendes det til bestemmelse af tryptophan og anvendes som et reagens til alkylerings- og acyleringsreaktioner af aromatiske og alkeniske forbindelser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Polyphosphorsyre anvendes som dehydreringsmiddel, ringslutningsmiddel, acyleringsmiddel, analytisk reagens og som ringlukkende reagens. Det bruges til fremstilling af fosfatestere, sure fosfater og lægemidler. Det er involveret i metalbehandling og som et asfalt- og bitumenadditiv. Desuden anvendes det til bestemmelse af tryptophan og anvendes som et reagens til alkylerings- og acyleringsreaktioner af aromatiske og alkeniske forbindelser.
Opløselighed Blandbar med
vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med baser. Det reagerer voldsomt med vand for at generere varme og fosforsyre.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyphosphoric acid |
| Tæthed | 2.1 |
| Lugt | Lugtfri |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Assay Procent Noter | (som phosphorpentoxid) |
| FN nummer | UN3264 |
| Mængde | 100 mL |
| Merck Index | 14,7580 |
| Opløselighedsinformation | Blandet med vand. |
| Procent renhed | ∼84% |
Sikkerhed og håndtering
- Polyphosphoric acid
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H290-Kan ætse metaller.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Contain: Polyphosphoric acid