Få mere at vide
Polyphenylmethylsiloxane, MW 2500-2700
Artikelnummer. 11485340
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485340 1 kg 1kg
11465340 50 g 50g
11475340 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485340 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044569.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9005-12-3 | C7H8OSi | 136.23 g/mol
Et biokemisk stof til forskning i proteomik. En ny belægning til fastfase mikroekstraktion. En polyphenylmethylsiloxan til brug i hudpleje, solpleje, farve kosmetik, hårpleje og antiperspirant/deodorantapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-12-3
MDL nummer MFCD00146731
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyphenylmethylsiloxane
Navn note M.W. 2,500 to 2,700
Fysisk form Væske
Molekylær formel (C24H32O16)n
Synonym triacetylcellulose, cellulose triacetate, beta-cellotriose undecaacetate, 2r,3r,4s,5r,6s-4,5-bis acetyloxy-6-2r,3r,4s,5r,6s-4,5,6-tris acetyloxy-2-acetyloxy methyl oxan-3-yl oxy-3-2s,3r,4s,5r,6r-3,4,5-tris acetyloxy-6-acetyloxy methyl oxan-2-yl oxy oxan-2-yl methyl acetate
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Mængde 1 kg
InChI nøgle NNLVGZFZQQXQNW-ADJNRHBOSA-N
SMIL CC(=O)OCC1C(C(C(C(O1)OC2C(OC(C(C2OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC3C(C(C(C(O3)COC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C
IUPAC navn [(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5-diacetyloxy-3-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-triacetyloxy-6-(acetyloxymethyl)oxan -2-yl]oxy-6-[(2R,3R,4S,5R,6S)-4,5,6-triacetyloxy-2-(acetyloxymethyl)oxan-3-yl]oxyoxan-2-yl]methyl acetat
PubChem CID 44263853
Flammepunkt 300°C (572°F)