Få mere at vide
Polyphenylmethylsiloxane, MW 2500-2700
Artikelnummer. 11465340
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11465340 50 g 50g
11475340 250 g 250g
11485340 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11465340 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044569.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 9005-12-3 | C7H8OSi | 136.23 g/mol
Et biokemisk stof til forskning i proteomik. En ny belægning til fastfase mikroekstraktion. En polyphenylmethylsiloxan til brug i hudpleje, solpleje, farve kosmetik, hårpleje og antiperspirant/deodorantapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 9005-12-3
Molekylvægt (g/mol) 136.23
MDL nummer MFCD00146731
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyphenylmethylsiloxane
Navn note M.W. 2,500 to 2,700
Fysisk form Væske
Molekylær formel C7H8OSi
Synonym methylphenylsilanone, polyphenylmethylsiloxane, methylphenyl oxo silane, silane, methyloxophenyl, methyl phenyl silanone
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Mængde 50 g
InChI nøgle IXKNJYSAWNJQQY-UHFFFAOYSA-N
SMIL C[Si](=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC navn methyl-oxo-phenylsilan
PubChem CID 3032548
Flammepunkt 300°C (572°F)