Få mere at vide
Gibco™ Polypeptone™ Pepton
Beskrivelse
En blanding af peptoner, der består af lige dele pancreasfordøjelse af kasein og peptisk fordøjelse af animalsk væv.
Tekniske data
Tekniske data
| Indhold og opbevaring | Opbevaringsforhold: 2 °C til 25 °C. Opbevares køligt og tørt i velforseglede beholdere. |
| Celletype | Bakterier, svampe, pattedyr |
| Form | Pulver |
| Produkttype | Dehydrerede kulturmedier |
| Til brug med (applikation) | Forskellige bakterier, svampe og pattedyrceller |
| Produktlinje | Polypeptone |
| Mængde | 10 kg |
| Kilde | Animalsk oprindelse |