Få mere at vide
Buerkle™ Hurtigkoblinger, NW 6,4 mm, hunforbindelser til plademontering med slangedyse
Shop alle Bürkle produkter
Materiale:
POM
Polypropylen
Slangestørrelse:
1,6 mm
6,5 mm dia. x 50 mm
8 mm dia. x 50 mm
9,5 mm dia x 50 mm
9,5 mm dia. x 50 mm
Oversigt:
Med ventil
Uden ventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Fremstillet af polyoxymethylen eller polypropylen
- Maksimalt flow muligt
- Nem enhåndsbetjening
- Sikker O-ring garanterer, at koblinger er tætte
- Polyoxymethylen arbejdstryk ved 20 °C: op til 10 bar, driftstemperatur fra− 40° til+ 80 °C
- Polypropylen arbejdstryk ved 20 °C: op til 8 bar, driftstemperatur fra 0° til 110 °C
- Koblinger forbindes ganske enkelt med hinanden, klikker automatisk på plads og åbner ventilerne
- Ved frakobling lukkes ventilerne automatisk, ingen lækage sker
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Med ventil |
| Diameter (metrisk) Indvendig | 6.5 mm |
| Materiale | POM |
| Samlet længde (metrisk) | 50 mm |
| Til brug med | 6,4 mm slange |
| Min. Driftstemperatur (metrisk) | -40 °C |
| Emballagemængde | 25/Skala |
| Slangestørrelse | 6,5 mm dia. x 50 mm |
| Trådstørrelse | NW 6.4 mm |
| Inkluderer | Hunforbindelser, slangemundstykke |
| Vis mere |