Få mere at vide
Buerkle™ Hurtigkoblinger, NW 6,4 mm, hunforbindelser til plademontering med slangedyse
Artikelnummer. 10082373 Shop alle Bürkle produkter
Materiale:
POM
Polypropylen
Slangestørrelse:
1,6 mm
6,5 mm dia. x 50 mm
8 mm dia. x 50 mm
9,5 mm dia x 50 mm
9,5 mm dia. x 50 mm
Oversigt:
Med ventil
Uden ventil
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10082373
Brand: Buerkle™ 87631160
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Hurtig og sikker tilslutning til væsker, gasser, trykluft og vakuum. Buerkle™ Hurtigkoblinger er ideelle til at forbinde og adskille slanger, maskiner, apparater, beholdere og meget mere.
  • Fremstillet af polyoxymethylen eller polypropylen
  • Maksimalt flow muligt
  • Nem enhåndsbetjening
  • Sikker O-ring garanterer, at koblinger er tætte
  • Polyoxymethylen arbejdstryk ved 20 °C: op til 10 bar, driftstemperatur fra− 40° til+ 80 °C
  • Polypropylen arbejdstryk ved 20 °C: op til 8 bar, driftstemperatur fra 0° til 110 °C
  • Koblinger forbindes ganske enkelt med hinanden, klikker automatisk på plads og åbner ventilerne
  • Ved frakobling lukkes ventilerne automatisk, ingen lækage sker
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Med ventil
Diameter (metrisk) Indvendig 9.5 mm
Materiale POM
Samlet længde (metrisk) 50 mm
Til brug med 9,5 mm slange
Min. Driftstemperatur (metrisk) -40 °C
Emballagemængde 25/Skala
Slangestørrelse 9,5 mm dia. x 50 mm
Trådstørrelse NW 6.4 mm
Inkluderer Hunforbindelser, slangemundstykke
Maksimalt tryk 10 bar
Maks. Driftstemperatur (metrisk) 80 °C
Produkttype Hurtigkobling