Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 72 x 13 mm
Shop alle Fisherbrand produkter
Beskrivelse
- Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
- Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
- Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør
- Autoklaverbar
- Støbte koordinater til rørorientering
- Stabilt design til brug i vandbade
- Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grøn |
| Holder | Rør (13 mm), Rør (5 til 10 ml) |
| Materiale | Glasfiberforstærket POM |
| Stillinger | 72 |
| Form | Dråbeformede åbninger |
| Stabelbar | Ja, når det er tomt |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Til brug med (udstyr) | 5 til 10 ml reagensglas |
| nr. pr. sag | 1/Cs. |
| Vis mere |