Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 72 x 13 mm
Artikelnummer. 15350380 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
15350380 Blå Hver
15380380 Gul Hver
15340380 Hvid Hver
15360380 Grøn Hver
15370380 Magenta Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15350380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.40 DKK
    78.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 11.84 DKK
    13% Slukket
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 72 x 13 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Blå
Holder Rør (13 mm), Rør (5 til 10 ml)
Materiale Glasfiberforstærket polyethylen
Stillinger 72
Form Dråbeformede åbninger
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 5 til 10 ml reagensglas
nr. pr. sag 1/Cs.
Mængde 8 Pk.
Dimensioner (L x B x H) 104 x 202 x 59 mm
Længde (metrisk) 104 mm
Længde (engelsk) 4,1 tommer
Bredde (engelsk) 8 tommer
Højde (engelsk) 2,3 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 13 mm
Produkttype Reagensrørstativ
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 59 mm
Array 6 x 12
Bredde (metrisk) 202 mm