Få mere at vide
Fisherbrand™ Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 72 x 13 mm
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15340380 Shop alle Fisherbrand produkter
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Hvid
Magenta
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15340380
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Støbt i et enkelt, sammenhængende stykke. Delrin™ Reagensglasstativer i fuld størrelse, 72 x 13 mm, er meget modstandsdygtige over for varme og kemiske angreb.
  • Delrin™ glasfiberforstærket polyoxymethylen (POM)
  • Tilbyder den højeste kemikalie- og varmebestandighed (-40 til +140 °C)
  • Unikke dråbeformede åbninger for bedre fastholdelse af rør
  • Autoklaverbar
  • Støbte koordinater til rørorientering
  • Stabilt design til brug i vandbade
  • Fladt mærkningsområde for lettere identifikation
Tekniske data
Produkttype Reagensrørstativ
Array 6 x 12
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Hvid
Holder Rør (13 mm), Rør (5 til 10 ml)
Materiale Glasfiberforstærket polyethylen
Stillinger 72
Form Dråbeformede åbninger
Hylder Ingen
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) 5 til 10 ml reagensglas
nr. pr. sag 1/Cs.
Mængde 8 Pk.
Dimensioner (L x B x H) 104 x 202 x 59 mm
Længde (metrisk) 104 mm
Længde (engelsk) 4,1 tommer
Bredde (metrisk) 202 mm
Bredde (engelsk) 8 tommer
Højde (metrisk) 59 mm
Højde (engelsk) 2,3 tommer.
Diameter (metrisk) åbning 13 mm