Få mere at vide
Vitlab™ Polyoxymethylen tang
Længde (metrisk):
115 mm
145 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- Til aftapning og dekantering
- Hej
- Stump
- Elastik
- Meget god modstandsdygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Rund |
| Materiale | POM |
| Længde (metrisk) | 115 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Mængde (antal pr. sag) | 5/pakke |
| Til brug med (applikation) | Til autoklavering, aftapning og dekantering |
| Type | Pincet |