Få mere at vide
Vitlab™ Polyoxymethylen tang
Længde (metrisk):
115 mm
145 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Beskrivelse
- For bottling and decanting
- Yello
- Blunt
- Elastic
- Very good resilience
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Round |
| Materiale | POM |
| Længde (metrisk) | 145 mm |
| Produkttype | Forceps |
| Mængde (antal pr. sag) | 5/Pack |
| Til brug med (applikation) | For autoclaving, bottling and decanting |
| Type | Forceps |