Få mere at vide
Vitlab™ Polyoxymethylen tang
Artikelnummer. 10291632
Længde (metrisk):
115 mm
145 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 10291632
Brand: Vitlab™ 68099
Fremstillet med POM for fremragende dimensionsstabilitet. VITLab™ Polyoxymethylen Pincet har riller på ydersiden for optimal håndtering og greb.
  • Til aftapning og dekantering
  • Hej
  • Stump
  • Elastik
  • Meget god modstandsdygtighed
Tekniske data
Tip stil Rund
Materiale POM
Længde (metrisk) 115 mm
Produkttype Pincet
Mængde (antal pr. sag) 5/pakke
Til brug med (applikation) Til autoklavering, aftapning og dekantering
Type Pincet