Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ POM koniske fugeclips
Artikelnummer. 10579941
Skift visning
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Turkis knap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farve Pakningsstørrelse
10579941 Gul -
10418212 Blå Pakke med 10
10458782 Grøn -
10204241 Rød -
10244141 Turkis knap -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10579941 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 01103714
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Sikrer en sikker forbindelse og forhindrer samtidig beskadigelse af glasrør og øger sikkerheden i laboratoriet. Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ POM Conical Joint Clips er fremstillet af temperaturbestandig polyoxymethylen (POM).
  • Gode fjederegenskaber
  • Farve kodet efter størrelse
  • Vil ikke korrodere eller bøje ud af form
Specifications
Mængde 10/Pk.
Type Fælles klip
Materiale POM
Til brug med (udstyr) Til koniske jordforbindelser
Farve Gul