Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Keck™ POM koniske fugeclips
Farve:
Blå
Grøn
Gul
Rød
Turkis knap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Beskrivelse
- Gode fjederegenskaber
- Farve kodet efter størrelse
- Vil ikke korrodere eller bøje ud af form
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 10/Pk. |
| Type | Fælles klip |
| Materiale | POM |
| Til brug med (udstyr) | Til koniske jordforbindelser |
| Farve | Turkis knap |