Få mere at vide
Polyoxyl 40 Stearate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyoxyl 6 Stearate |
| CAS | 9004-99-3 |
| Molekylær formel | (C2H4O)nC18H36O2 |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 40S, 40S (polyether), 60S, 60S (polyether), Akyporox S 100, Alkasurf S 65-8, Arosurf 1855E40, Atlas G 214, Empilan CQ 100, Emulgen 3199, Estol 3723, Ethofat 60/15, Ethofat 60/20, Ethofat 60/25, Ethoxylated Stearic Acid, Eumulgin ST 8, Polystate, Polystate B, Prodhybase 4000, Prodhybase P, Ritox 52, Rokacet S 10, Rokacet S 17, Rokacet S 2, Rokacet S 24, Rokacet S 8, Ropol 24, Trydet SA 40, Unipeg 200MS, Varonic 1000MS, Varonic 1800MS, Verox S 12, Verox S 16, Verox S 18, Witconol 2711, X 489R, YMS 2 |
| InChI formel | InChI=1S/C20H40O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(22)23-19-18-21/h21H,2-19H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCCCCCCCC(OCCO)=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 328.53 |
| Formel vægt | 328.2977 |