missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Polyoxyethylene Tridecyl Ether, TRC

Artikelnummer. 30425265
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30425265 25 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30425265 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP68732025ML

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Polyoxyethylene Tridecyl Ether
CAS 78330-21-9
Molekylær formel C37H76O13
Mængde 25 mL
Synonym 47-Methyl-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxaoctatetracontan-1-ol','Agnique TDA 12, Ethylan TD 120, Rhodasurf BC 840, Surfonic DDA 8, Surfonic TDA 3B
InChI formel InChI=1S/C37H76O13/c1-37(2)11-9-7-5-3-4-6-8-10-13-39-15-17-41-19-21-43-23-25-45-27-29-47-31-33-49-35-36-50-34-32-48-30-28-46-26-24-44-22-20-42-18-16-40-14-12-38/h37-38H,3-36H2,1-2H3
SMIL CC(C)CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO
IUPAC navn 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(11-methyldodecoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol
Molekylvægt (g/mol) 728.99
Formel vægt 728.5286
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.