Få mere at vide
Polyoxyethylene Tridecyl Ether, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyoxyethylene Tridecyl Ether |
| CAS | 78330-21-9 |
| Molekylær formel | C37H76O13 |
| Mængde | 100 mL |
| Synonym | 47-Methyl-3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36-dodecaoxaoctatetracontan-1-ol','Agnique TDA 12, Ethylan TD 120, Rhodasurf BC 840, Surfonic DDA 8, Surfonic TDA 3B |
| InChI formel | InChI=1S/C37H76O13/c1-37(2)11-9-7-5-3-4-6-8-10-13-39-15-17-41-19-21-43-23-25-45-27-29-47-31-33-49-35-36-50-34-32-48-30-28-46-26-24-44-22-20-42-18-16-40-14-12-38/h37-38H,3-36H2,1-2H3 |
| SMIL | CC(C)CCCCCCCCCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCO |
| IUPAC navn | 2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-[2-(11-methyldodecoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethanol |
| Molekylvægt (g/mol) | 728.99 |
| Formel vægt | 728.5286 |