Få mere at vide
Polyoxyethylene stearate, MedChemExpress
Beskrivelse
Polyoxyethylene stearate (POES) is a non-ionic emulsifying agent.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyoxyethylene stearate |
| Fysisk form | Solid |
| CAS | 9004-99-3 |
| Farve | White |
| Mængde | 1 g |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C20H40O3 (monomer) |
| Til brug med (applikation) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Synonym | POES |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 100 mg/mL (Need ultrasonic) |
| Vis mere |