Få mere at vide
Polyoxyethylen bis(amin), M.W. 8,000
Artikelnummer. 15462797
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15462797 250 mg 250mg
15442797 1 g 1g
15452797 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15462797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046903.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24991-53-5 | H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
Det bruges som PEG-modifikator, dets hovedprodukter omfatter højkvalificerede mellemprodukter, forskellige aminosyrer og API'er. Denne polymer anvendes til fremstilling af enzymkonjugater, der er opløselige i organiske opløsningsmidler. Lovende medicinbærer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24991-53-5
Molekylær formel H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
MDL nummer MFCD00132004
Synonym PEG-diamine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyoxyethylene bis (amine)
Farve Hvid
Navn note M.W. 8,000
Fysisk form Granulært fast stof
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i organiske opløsningsmidler. Det er uopløseligt i vand.
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom