Få mere at vide
Polyoxyethylenbis(amin), MW 8.000, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Det bruges som PEG-modifikator, dets hovedprodukter omfatter højkvalificerede mellemprodukter, forskellige aminosyrer og API'er. Denne polymer anvendes til fremstilling af enzymkonjugater, der er opløselige i organiske opløsningsmidler. Lovende medicinbærer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Polyoxyethylene bis (amine) |
| Farve | Hvid |
| Navn note | M.W. 8,000 |
| Fysisk form | Granulært fast stof |
| Opløselighedsinformation | It is soluble in organic solvents. It is insoluble in water. |
| Mængde | 1 g |
| Følsomhed | Air Sensitive |