Få mere at vide
Polyoxyethylen bis(amin), M.W. 3,400
Artikelnummer. 15432817
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15432817 250 mg 250mg
15412817 1 g 1g
15422817 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15432817 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 046973.MD
 Begrænset vare
På lager
CAS: 24991-53-5 | H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
Polyoxyethylenbis(amin) med HCl, det fungerer som reduktionsmiddel; stereoselektiv allylering af carbonylforbindelser; in situ-generering af tinenolater til rettede aldol-reaktioner. Det bruges til fremstilling af enzymkonjugater, lovende lægemiddelbærer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 24991-53-5
Molekylær formel H2NCH2CH2(OCH2CH2)nNH2
MDL nummer MFCD00132004
Synonym PEG-diamine
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polyoxyethylene bis (amine)
Farve Hvid
Navn note M.W. 3,400
Fysisk form Granulært fast stof
Opløselighedsinformation Opløseligt i organiske opløsningsmidler.
Mængde 250 mg
Følsomhed Luftfølsom