Få mere at vide
Fisherbrand™ Polyolefin kryogene etiketark
Artikelnummer. 12652580
Skift visning
Dimensioner (L x B):
43 x 19 mm
Til brug med (udstyr):
Kryogene hætteglas
Etiketter pr. ark:
52
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1040
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Til brug med (udstyr) Etiketter pr. ark unitSize
12652580 43 x 19 mm Kryogene hætteglas 52 Pakke med 1040
1 options
Artikelnummer. 12652580 Leverandør Fisherbrand™ Leverandørnr. LCRY1100
Tåler kryogen fryser opbevaringsforhold, samt autoklavering, kogende vandbade og centrifugering. Fisherbrand™ Polyolefin Cryogenic Label Sheets er forskårne etiketter, der kan trækkes af, designet til brug ved kryogene temperaturer.
  • Temperaturmodstand -196 °C til 150 °C.
  • Væske- og dampfase LN2, vandbade til 100 °C og autoklavering og moderate ovne til 150 °C
  • Kemisk inert modstandsdygtig over for de fleste opløsningsmidler og kaustiske midler.
  • Klæbe til de fleste plastik (100 % jomfruelige PP-rør anbefales), glas og metaller uden at revne, skalle eller nedbrydes
  • Etiketark vil ikke sætte sig fast i printere
  • Fleksibelt polyolefinmateriale og akrylklæber
  • Unik combo udvides og trækker sig sammen med temperaturudsving
  • 20 ark pr pakke
  • Autoklaverbar
  • Engangs
  • Rainbow-pakker indeholder 4 ark af hver blå, grøn, orange, rød, gul
Tekniske data
Slutte Matte
Format Sheet
Materiale Polyolefin, Acrylic
Print teknologi Laser
Produkttype Cryogenic Label
Sterilitet Non-sterile
Til brug med (udstyr) Kryogene hætteglas
Etiketter pr. ark 52
nr. pr. pakke 1040 etiketter
Form Rektangel
Temperaturområde (metrisk) -196 °C til +150 °C
Dimensioner (L x B) 43 x 19 mm
Længde (engelsk) 1.7 in.
Længde (metrisk) 43 mm
Bredde (engelsk) 0.75 in.
Bredde (metrisk) 19 mm