Få mere at vide
Contec™ Polynit™ Renrumsservietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 13493919 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
13493919 23 x 23 cm (9 x 9 tommer) Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 13493919 Leverandør Contec™ Leverandørnr. PN99 IR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5785.00 DKK
    4772.82 DKK / Pakke med 1000
    Spare 1012.18 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Rengør og aftør produkters udvendige eller indvendige overflader. Contec™ Polynit Renrumsservietter har et lavt indhold af partikler og ekstraherbare materialer og har en god sorberingsevne med opløsningsmidler.
  • Vasket og pakket i en ISO Klasse 5 renrum
  • Lavt indhold af både partikler og ekstraherbare materialer
  • God sorberingsevne med opløsningsmidler
  • Slid- og kemikaliebestandig
  • Ideel til generel rengøring og aftørring af udvendige overflader på produkter
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Tørre
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 9 tommer
Bredde (metrisk) 23 cm
Materiale Polyester
Absorberingsevne Indre: 2,68 mL/g, Ekstern: 370 mL/m²
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Basisvægt 140 gsm
Konstruktion Interlock strik
Engangs Engangsbrug
Dimensioner (L x B) 23 x 23 cm (9 x 9 tommer)
Ply 1-ply