Få mere at vide
Thermo Scientific™ Polymyxin Æggeblomme Mannitol Bromothymol Blå Agar (PEMBA)
Artikelnummer. 10492113
Fyld volumen:
17 mL
Fyld vægt:
17 g± 5 %
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Artikelnummer. 10492113
Brand: Thermo Scientific™ PO5048A
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Isoler og opregn Bacillus cereus med selektiv og diagnostisk Polymyxin Æggeblomme Mannitol Bromothymol Blå Agar.
Isoler og opregn Bacillus cereus fra fødevareprøver med selektiv og diagnostisk Thermo Scientific™ Oxoid™ Polymyxin Æggeblomme Mannitol Bromothymol Blå Agar (PEMBA). Det ISO11133:2014-testede PEMBA-medium er tilstrækkeligt selektivt til at være i stand til at detektere et lille antal Bacillus cereus -celler og sporer i nærværelse af et stort antal andre fødevareforurenende stoffer. Mediet er også tilstrækkeligt diagnostisk til, at kolonier af Bacillus cereus let kan identificeres og bekræftes ved mikroskopisk undersøgelse 1 .
Rollen af Bacillus cereus i madforgiftning, især fra indtagelse af forurenet ris, er nu veldokumenteret 2,3,4 .
I formuleringen af PEMBA-agar forbedrer et peptonniveau på 0,1 % og tilsætningen af natriumpyruvat æggeblommeudfældningen og øger spordannelsen. Bromthymolblåt tilsættes som en pH-indikator for at påvise mannitoludnyttelse. Mediet gøres selektivt ved tilsætning af Bacillus Cereus Selective Supplement, som giver en slutkoncentration på 100 IE polymyxin B pr. ml medium. Polymyxin B er et selektivt middel til isolering af Bacillus cereus5 .
De typiske kolonier af Bacillus cereus er skabt, omkring 5 mm i diameter, og har en karakteristisk turkis til påfugleblå farve omgivet af et godt æggeblomme bundfald af samme farve. Disse træk adskiller Bacillus cereus fra andre Bacillus- arter undtagen Bacillus thuringiensis . Andre æggeblomme-reagerende organismer, som kan vokse på mediet, herunder Staphylococcus aureus , Serratia marcescens og Proteus vulgaris, skelnes fra Bacillus cereus ved koloniform og farve. Disse organismer producerer også en æggeblomme-rydningsreaktion i modsætning til æggeblomme bundfald produceret af Bacillus cereus .
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Svovlgul, gennemsigtig
Indhold og opbevaring 2° til °12 C, i mørke
Oversigt Polymyxin Æggeblomme Mannitol Bromothymol Blå Agar (PEMBA)
Format 90 mm monoplade
Fremstillingsoprindelse Tyskland
Produkttype Agar
Fyld volumen 17 mL
Fyld vægt 17 g± 5 %
Emballagetype Enkelt lag
Mængde 10/Pk.