Få mere at vide
Polymyxin B-sulfat, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11457660 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 mU
Pakningsstørrelse:
1 mikroenhed
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11457660 1 mU 1 mikroenhed
1 options
Artikelnummer. 11457660 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210056501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    412.00 DKK
    391.80 DKK / 1 mikroenheder
    Spare 20.20 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Antibiotic used to treat infections caused by Gram-negative bacteria by disrupting the cell membrane.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polymyxin B sulfate
Type Polymixin B-sulfat
Fysisk form Pulver
CAS 1405-20-5
Farve Hvid
Mængde 1 mU
Molekylær formel C48H84N16O17S
MDL nummer MFCD00131991
Synonym Aerosporin
InChI nøgle HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
SMIL OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
IUPAC navn N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]- 12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-ox
Molekylvægt (g/mol) 1189.36
PubChem CID 133109994
Formel vægt 1385.63
Grad Not Available
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polymyxin B Sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.