Få mere at vide
Polymyxin B Sulfat MP Biomedicals
Artikelnummer. 11497660 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
10 mU
25 mU
5 mU
50 mU
Pakningsstørrelse:
10 mikroenheder
25 mikroenheder
5 mikroenheder
50 mikroenheder
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11497660 50 mU 50 mikroenheder
11467660 5 mU 5 mikroenheder
11477660 10 mU 10 mikroenheder
11487660 25 mU 25 mikroenheder
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11497660 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210056550
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6910.00 DKK
    6582.19 DKK / 50 mikroenheder
    Spare 327.81 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 1405-20-5
Molekylær formel C48H84N16O17S
Molekylvægt (g/mol) 1189.36
MDL nummer MFCD00131991
InChI nøgle HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYNA-N
Synonym Aerosporin
PubChem CID 133109994
IUPAC navn N-[(2S)-4-amino-1-[[(2S,3R)-1-[[(2S)-4-amino-1-oxo-1-[[(3S,6S,18R)-6,9,18-tris(2-aminoethyl)-15-benzyl-3-[(1R)-1-hydroxyethyl]- 12-(2-methylpropyl)-2,5,8,11,14,17,20-heptaoxo-1,4,7,10,13,16,19-heptazacyclotricos-21-yl]amino]butan-2-yl]amino]-3-hydroxy-1-ox
SMIL OS(O)(=O)=O.CC(C)CC1NC(=O)C(CC2=CC=CC=C2)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCNC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCN)NC1=O)NC(=O)C(CCN)NC(=O)C(CCO)NC(=O)C(CCN)NC=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Polymyxin B Sulfate
Type Polymixin B-sulfat
Navn note Aerosporinaktivitet: >6.000 u/mg
Fysisk form Pulver
Farve Hvid
Mængde 50 mU
Formel vægt 1385.61
Grad Not Available
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Polymyxin B Sulfate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P101-Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten.
  • P102-Opbevares utilgængeligt for børn.
  • P103-Læs etiketten før brug.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P330-Skyl munden.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.